Läs mer
Chemsplash FFP2 koppmask med ventil
Produktkod. 30058359
Change view
Aerosol typ:
N - Inte resistent mot olja
Produktkod. Aerosol typ
30058359 N - Inte resistent mot olja
1 options
Produktkod. 30058359 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 3672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1432.43 SEK
    1295.60 SEK / Paket med 200
    Save 136.83 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
FFP2 ventilkoppsmasken har en hög filtreringseffektivitet. Den har vävda elastiska justerbara huvudband.
Chemsplash 3672 FFP2 ventilkoppmask
  • Hög filtreringskapacitet
  • Andningsskydd med gul utandningsventil
  • Utandningsventil minskar ansamling av varmluft
  • Vävda elastiska justerbara huvudband
  • Justerbar näsklämma med mjukt innernosskum
  • Skyddar mot låg-toxicitet fasta och flytande partiklar
  • Ingen synnedsättning och problemfritt tal
  • Latex och grafenfri
Beskrivning: The Chemsplash 3672 är en FFP2-koppmask med ventil, färgkodad gul för enkel användning. Maskens tygmaterial har en hög filtreringseffektivitet. Den har vävda elastiska justerbara huvudband och ett mjukt vadderat band som vilar inuti, justerbart för en utmärkt passform på näsan. Denna mask ger tillförlitligt skydd mot lågtoxicitet fasta och flytande partiklar samtidigt som den säkerställer ingen försämring av synen och problemfritt tal. Den är latex- och grafenfri för ökad säkerhet och komfort.
Specifikationer
Aerosol typ N - Inte resistent mot olja
Färg Vitt
Designtyp Dubbel rem
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Material Polypropen
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja