Läs mer
FFP2 Ansiktsmask för engångsrespirator
Produktkod. 17125302 Handla allt Medicom Produkter
:
Bulkpackad
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Överensstämmelse
Denna produkt uppfyller de grundläggande kraven för hälsa och säkerhet som de tillhandahålls av den europeiska förordningen (EU) 2016/425 för personlig skyddsutrustning.
Produktkod. 17125302
Brand: Medicom M52014WH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Överensstämmelse
Denna produkt uppfyller de grundläggande kraven för hälsa och säkerhet som de tillhandahålls av den europeiska förordningen (EU) 2016/425 för personlig skyddsutrustning.
FFP2 Andningsskydd för engångsbruk för att skydda mot inandning av droppar och partiklar. Finns med pannband och utan utandningsventil.
  • Testat och certifierat FFP2 andningsskydd för engångsbruk
  • Utan utandningsventil
  • Pannband möjliggör en säkrare, tätare och bekvämare passform
  • Pannband gör glasögonen mer bekväm och möjliggör god kompatibilitet med olika ögonskyddsprodukter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd, EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2 NR
Material Ansiktsstycke: polypropen; Huvudband: Syntetisk elastisk; Nosstycke: Metall och polypropen
Produkttyp Partikelrespirator med dubbla pannband
Storlek One Size
Med utandningsventil Nej
Förpackningstyp Bulkpackad