Läs mer
Chemsplash FFP2 Vik platt till koppmask
Produktkod. 30058471
Change view
Aerosol typ:
N - Inte resistent mot olja
Produktkod. Aerosol typ
30058471 N - Inte resistent mot olja
1 options
Produktkod. 30058471 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 3508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2066.10 SEK
    1871.85 SEK / Paket med 200
    Save 194.25 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
FFP2-masken med ventiler som vikas platt till kopp har supervikt platt design, 3D-struktur och stort filtreringsområde.
Chemsplash 3508 FFP2 Valved Fold Flat into Cup Mask
  • Hög filtreringskapacitet
  • Andningsskydd med gul utandningsventil
  • Utandningsventil minskar ansamling av varmluft
  • Justerbar näsklämma med vadderad komfort på insidan
  • Vävda elastiska justerbara huvudband
  • Supervikt platt design, 3D-struktur och stort filtreringsområde
  • Klara det valfria Dolomit (D) igensättningstestet
  • Förpackad individuellt för hygien
  • Skyddar mot låg-toxicitet fasta och flytande partiklar
  • Latex och grafenfri
Beskrivning: The Chemsplash 3508 är en FFP2 ventilformad mask som kan vikas platt till kopp, med en supervikt platt design, 3D-struktur och ett stort filtreringsområde. Den är färgkodad gul för enkel användning. Masktyget har hög filtreringseffektivitet och klarar det valfria Dolomite Clogging Test. En justerbar näsklämma med vadderad komfort säkerställer en utmärkt passform, medan de vävda elastiska justerbara huvudremmarna ger säkert och bekvämt bärande. Denna mask skyddar mot lågtoxicitet fasta och flytande partiklar och är latex- och grafenfri. Den är förpackad individuellt för hygien.
Specifikationer
Aerosol typ N - Inte resistent mot olja
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Material Polypropen
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja