Läs mer
Chemsplash FFP2 Vik platt mask med ventil
Produktkod. 30058348
Change view
Aerosol typ:
N - Inte resistent mot olja
Produktkod. Aerosol typ
30058348 N - Inte resistent mot olja
1 options
Produktkod. 30058348 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 3673
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1379.18 SEK
    1248.55 SEK / Paket med 200
    Save 130.63 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Den FFP2-vikbara plattventilsmasken har en utandningsventil som minskar uppbyggnaden av varmluft.
Chemsplash 3673 FFP2 Vikbar platt ventilmask
  • Hög filtreringskapacitet
  • Andningsskydd med gul utandningsventil
  • Utandningsventil minskar ansamling av varmluft
  • Vävda elastiska justerbara huvudband
  • Justerbar näsklämma med mjukt innernosskum
  • Vikas till fickstorlek och packas individuellt för hygien
  • Skyddar mot låg-toxicitet fasta och flytande partiklar
  • Ingen synnedsättning och problemfritt tal
  • Latex och grafenfri
Beskrivning: The Chemsplash 3673 är en FFP2 fold-flat ventilmask som levereras med en utandningsventil för att minska uppbyggnaden av varmluft. Färgkodad gul för enkel identifiering, denna mask är gjord av högfiltrerande tyg, skyddar mot lågtoxicitet fasta och flytande partiklar. Ett mjukt vadderat band vilar inuti, justerbart för att säkerställa en utmärkt passform på näsan. Masken är vikt till fickstorlek och individuellt förpackad för hygien. Den erbjuder stor komfort och säkerställer ingen synnedsättning eller talsvårigheter. Dessutom är den latex- och grafenfri för säkrare användning.
Specifikationer
Aerosol typ N - Inte resistent mot olja
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP2 skyddsnivå
Material Polypropen
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja