Läs mer
Chemsplash FFP3 koppmask med ventil
Beskrivning
Chemsplash 3492 Valved Cup Dust Mask
- Hög filtreringskapacitet
- Röd färg utandningsventil
- Utandningsventil minskar ansamling av varmluft
- Full inre ansiktstätning med utmärkt passform
- Plastsvetsade vävda elastiska justerbara huvudband
- Skyddar mot skadliga och giftiga fasta och flytande partiklar
- Ingen synnedsättning och problemfritt tal
- Latex och grafenfri
Beskrivning: The Chemsplash 3492 är en dammmask med ventilkopp, färgkodad röd för enkel användning. Maskens tygmaterial har hög filtreringseffektivitet och den har plastsvetsade vävda elastiska justerbara huvudband för en säker passform. Det ger också en fullständig inre ansiktstätning för en utmärkt passform och hjälper till att minska uppbyggnaden av varmluft med den röda utandningsventilen. Masken skyddar mot skadliga och giftiga fasta och flytande partiklar, och den försämrar inte syn eller tal. Latex- och grafenfri, den är lämplig för olika industriella och farliga miljöer.
Specifikationer
Specifikationer
| Aerosol typ | R - Något motståndskraftig mot olja |
| Färg | Vitt |
| Designtyp | Dubbel rem |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Filtertyp | FFP3 |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Platt-vikt partikelrespirator |
| Storlek | One Size |
| Med utandningsventil | Ja |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |