Läs mer
Chemsplash FFP3 Vik platt till koppmask med ventil
Produktkod. 30058414
Change view
Aerosol typ:
R - Något motståndskraftig mot olja
Produktkod. Aerosol typ
30058414 R - Något motståndskraftig mot olja
1 options
Produktkod. 30058414 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 3528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3652.95 SEK
    3312.49 SEK / Paket med 200
    Save 340.46 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
FPP3-masken med ventiler som vikas platt till koppar har supervikt platt design, 3D-struktur och stort filtreringsområde.
Chemsplash 3528 P3 Valved Vik platt till koppmask
  • Hög filtreringskapacitet
  • Andningsskydd med röd utandningsventil
  • Utandningsventil minskar ansamling av varmluft
  • Justerbar näsklämma med vadderad komfort på insidan
  • Supervikt platt design, 3D-struktur och stort filtreringsområde
  • Klara det valfria Dolomit (D) igensättningstestet
  • Förpackad individuellt för hygien
  • Skyddar mot skadliga och giftiga fasta och flytande partiklar
  • Ingen synnedsättning och problemfritt tal
  • Latex och grafenfri
Beskrivning: The Chemsplash 3528 är en premium P3 ventilerad mask som kan fällas platt till kopp. Den har en supervikt platt design, 3D-struktur och ett stort filtreringsområde. Masken är färgkodad röd för enkel användning. Tygmaterialet har en hög filtreringseffektivitet och klarar det valfria Dolomite Clogging Test. Ett mjukt vadderat band vilar på näsan, som är justerbart för att ge en utmärkt passform, vilket garanterar komfort och säkerhet. Masken skyddar mot skadliga och giftiga fasta och flytande partiklar samtidigt som den bibehåller tydlig syn och tal. Det är latex- och grafenfritt och förpackat individuellt för hygien.
Specifikationer
Aerosol typ R - Något motståndskraftig mot olja
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP3
Material Polypropen
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja