Läs mer
Chemsplash FFP3 Vik platt mask med ventil
Produktkod. 30058357
Change view
Aerosol typ:
R - Något motståndskraftig mot olja
Produktkod. Aerosol typ
30058357 R - Något motståndskraftig mot olja
1 options
Produktkod. 30058357 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 3675
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2886.15 SEK
    2591.18 SEK / Paket med 200
    Save 294.97 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
FPP3 ventilförsedd hopfällbar platta mask har en hög filtreringseffektivitet. Den har en vävd elastisk justerbar bygel.
Chemsplash 3675 P3 Vik Flat Mask
  • Hög filtreringskapacitet
  • Andningsskydd med röd utandningsventil
  • Utandningsventil minskar ansamling av varmluft
  • Vävda elastiska justerbara huvudband
  • Justerbar näsklämma med mjukt innernosskum
  • Vikas till fickstorlek och packas individuellt för hygien
  • Skyddar mot skadliga och giftiga fasta och flytande partiklar
  • Ingen synnedsättning och problemfritt tal
  • Latex och grafenfri
Beskrivning: The Chemsplash 3675 Fold Flat Mask är ett P3-ventilat vikbart andningsskydd, färgkodad röd för enkel identifiering. Denna mask erbjuder en hög filtreringskapacitet och har vävda elastiska justerbara reglage för en bekväm passform. Den inkluderar en justerbar näsklämma med mjukt inre skum för att säkerställa en utmärkt tätning, vilket minimerar luftläckage. Masken viks till fickstorlek och packas individuellt för hygien. Den skyddar effektivt mot skadliga och giftiga fasta och flytande partiklar, vilket säkerställer ingen synnedsättning eller talsvårigheter. Dessutom är den latex- och grafenfri för säkrare användning.
Specifikationer
Aerosol typ R - Något motståndskraftig mot olja
Färg Vitt
Designtyp 3-panel
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP3
Material Polypropen
Produkttyp Platt-vikt partikelrespirator
Storlek One Size
Med utandningsventil Ja
Latexfri Ja