Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| For Use With (Application) | In-Situ Hybridization |
| Product Line | Novus |
| Quantity | 1 Kit |
| Species | Human |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?