Läs mer
FG 2216, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FG-2216 |
| CAS | 223387-75-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 H9 Cl N2 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | IOX3, YM-311 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClN2O4/c13-11-7-4-2-1-3-6(7)10(18)9(15-11)12(19)14-5-8(16)17/h1-4,18H,5H2,(H,14,19)(H,16,17) |
| LEDER | OC(=O)CNC(=O)c1nc(Cl)c2ccccc2c1O |
| IUPAC-namn | 2-[(1-chloro-4-hydroxyisoquinoline-3-carbonyl)amino]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.664 |
| Visa mer |