Läs mer
Tocris Bioscience™ FG 7142
Beskrivning
FG 7142 is a benzodiazepine inverse agonist and anxiogenic agent. Increases tyrosine hydroxylation and causes upregulation of β-adrenoceptors in mouse cerebral cortex.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | FG 7142 |
| CAS | 78538-74-6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C13H11N3O |
| Formel vikt | 225.25 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.25 |