missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress FGF-1 Protein, Human
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Kvantitet | 100 μg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Molekylvikt (g/mol) | Approximately 15.8 kDa |
| Synonym | rHuaFGF∣ HBGF-1∣ ECGF∣ FGF1∣ FGF-a∣ FGF-acidic |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering