missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

FGF-22 Antibody (MM0286-4F28), DyLight 680, Novus Biologicals™

Produktkod. 18044869 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18044869 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18044869 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP212300FR

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

FGF-22 Monoclonal specifically detects FGF-22 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen FGF-22
Användningsområden Western Blot
Klassificering Monoclonal
Klona MM0286-4F28
Konjugera DyLight 680
Utspädning Western Blot
Formulering 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias FGF-22, fibroblast growth factor 22
Gensymboler FGF22
Värd art Mouse
Immunogen Human recombinant FGF-22
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 0.1 mL
Forskningsdisciplin Angiogenesis
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27006
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.