Learn More
Abnova™ FGF12/CEN3q FISH-sond
Product Code. 16013305
Click to view available options
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Unit Size:
100µL
200µL
Product Code. 16013305
Brand: Abnova™ FG0190.100uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifications
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
Beskrivning DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Formatera Provrör
För användning med (applikation) FISH-Ce
Gen-ID (Entrez) 2257
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 uL för varje 100 uL FISH-sond
Kvantitet 100μ L
Form Vätska