Learn More
Abnova™ FGF3,FGF4/CEN11p FISH-sond
Click to view available options
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Unit Size:
100µL
200µL
Description
Includes
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 125 μL
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
- Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
- Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
- Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
- Högt signal/brusförhållande
- Låg korsreaktivitet
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker. |
| Etikett eller färgämne | FITC, Texas Red |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ-hybridisering (cell), fluorescerande in situ-hybridisering (formalin/PFA-fixerade paraffininbäddade sektioner) |
| Inkluderar | DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 ul |
| Plats | 11q13.3, 11p11.12 |
| Sond | FGF3, FGF4, CEN11p |
| Produkttyp | FGF3,FGF4/CEN11p FISH-sond |
| Kvantitet | 100μ L |