Läs mer
Invitrogen™ Human FGF4 (celllysater) ELISA Utrustning
Produktkod. 15434993
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15434993 96 tester 1 uppsättning
17165439 5 x 96 tester Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434993 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EHFGF4CL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human Fibroblast Growth Factor 4 Cell Lysates (Hu FGF4CL) ELISA kvantifierar Hu FGF4CL i humana cell- och vävnadslysat. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu FGF4CL. Metodens princip The Human FGF4CL solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Fibroblasttillväxtfaktor 4 (FGF4) är en medlem av familjen fibroblasttillväxtfaktor (FGF) som har breda mitogena och cellöverlevnadsaktiviteter och spelar nyckelroller i tillväxt och överlevnad av stamceller under embryogenes, vävnadsregenerering och karcinogenes. FGF4 identifierades genom sin starka onkogena transformerande aktivitet och är en potent angiogen faktor, uttryckt i flera kraftigt vaskulariserade tumörer och även i vuxna mustestis, tarm och hjärna. Studier på mushomologen tyder på en funktion i benmorfogenes och utveckling av lemmar genom signalvägen sonic hedgehog (SHH). Vidare reglerar FGF4 proliferation av neurala progenitorceller och neuronal differentiering. Nyligen genomförda studier visar en tillväxtfrämjande roll för FGF4 i mänskliga embryonala stamceller och en förmodad återkopplingsinhiberingsmekanism av en ny FGF4-splitsisoform som kan tjäna till att främja differentiering i senare utvecklingsstadier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P08620
Analysintervall 24,69 till 18 000 pg/ml
Analyskänslighet 50 pg/mL
Kalibreringsområde 50 pg/ml till 18000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Tillväxtfaktorer& Receptorer
Provtyp Celllysater
Specificitet Antikroppsparet som tillhandahålls i detta kit känner igen human FGF-4.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 2249
Gensymbol HBGF-4,HST,HST-1,HSTF1,K-FGF,KFGF
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Celllysbuffert, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptos
Provvolym Celllysat 20μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym HBGF-4, HST, HST-1, HSTF1, K-FGF, KFGF
Mål FGF4
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter