Läs mer
Invitrogen™ Human FGF4 (celllysater) ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
Beskrivning
Fibroblasttillväxtfaktor 4 (FGF4) är en medlem av familjen fibroblasttillväxtfaktor (FGF) som har breda mitogena och cellöverlevnadsaktiviteter och spelar nyckelroller i tillväxt och överlevnad av stamceller under embryogenes, vävnadsregenerering och karcinogenes. FGF4 identifierades genom sin starka onkogena transformerande aktivitet och är en potent angiogen faktor, uttryckt i flera kraftigt vaskulariserade tumörer och även i vuxna mustestis, tarm och hjärna. Studier på mushomologen tyder på en funktion i benmorfogenes och utveckling av lemmar genom signalvägen sonic hedgehog (SHH). Vidare reglerar FGF4 proliferation av neurala progenitorceller och neuronal differentiering. Nyligen genomförda studier visar en tillväxtfrämjande roll för FGF4 i mänskliga embryonala stamceller och en förmodad återkopplingsinhiberingsmekanism av en ny FGF4-splitsisoform som kan tjäna till att främja differentiering i senare utvecklingsstadier.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P08620 |
| Analysintervall | 24,69 till 18 000 pg/ml |
| Analyskänslighet | 50 pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Celllysater, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 2249 |
| Gensymbol | Fgf4 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |