Läs mer
Invitrogen™ Human FGF9 ELISA Utrustning
Produktkod. 15464993
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15464993
Brand: Invitrogen™ EHFGF9
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human Fibroblast Growth Factor 9 (Hu FGF9) ELISA kvantifierar Hu FGF9 i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu FGF9. Metodens princip The Human FGF9 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Proteinet som kodas av denna gen är en medlem av familjen fibroblasttillväxtfaktor (FGF). FGF-familjemedlemmar har breda mitogena aktiviteter och cellöverlevnadsaktiviteter och är involverade i en mängd olika biologiska processer, inklusive embryonal utveckling, celltillväxt, morfogenes, vävnadsreparation, tumörtillväxt och invasion. Detta protein isolerades som en utsöndrad faktor som uppvisar en tillväxtstimulerande effekt på odlade gliaceller. I nervsystemet produceras detta protein huvudsakligen av neuroner och kan vara viktigt för gliacellernas utveckling. Uttryck av mushomologen av denna gen visade sig vara beroende av Sonic hedgehog (Shh)-signalering. Möss som saknade den homologa genen visade en man-till-hona könsomkastande fenotyp, vilket antydde en roll i testikel embryogenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P31371
Analysintervall 358,4 till 35 000 pg/ml
Analyskänslighet 200 pg/mL
Kalibreringsområde 200 pg/ml till 35 000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Tillväxtfaktorer& Receptorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med någon av följande testade cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70,- IL,- IL,-1 IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TIMP-NFpha, T TNF-beta, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 2254
Gensymbol FGF-9,GAF,HBFG-9,HBGF-9,SYNS3
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenes
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym FGF-9, GAF, HBFG-9, HBGF-9, SYNS3
Mål FGF9
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter