Läs mer
Abnova™ FGFR1 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Produktkod. 16168094
Change view
Kvantitet:
100 μL
Produktkod. Kvantitet
16168094 100 μL
1 options
Produktkod. 16168094 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer H00002260T03.100uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denatured cell transient overexpression lysate of FGFR1 293T.
  • Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-FGFR1 antibody (H00002260-D01P) by Western Blots.
Specifikationer
Celllinje 293T
För användning med (applikation) Western Blot
Beskrivning Gene ID: 2260
Genaccessionsnr. NP_075594.1
Plasmid pCMV-FGFR1 full-length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell lysate was tested with Anti-FGFR1 antibody by Western Blots
Kvantitet 100 μL
Förvaringsbuffert 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Värd art Human
Produkttyp fibroblast growth factor receptor 1
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.