Läs mer
FGFR4 Antibody (148), DyLight 650, R&D Systems™
Produktkod. 18050039 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18050039 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18050039 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP290949C
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FGFR4 Monoclonal specifically detects FGFR4 in Rhesus Macaque samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen FGFR4
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 148
Konjugera DyLight 650
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD334, CD334 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FGFR-4, fibroblast growth factor receptor 4, JTK2hydroxyaryl-protein kinase, MGC20292, protein-tyrosine kinase, TKF, tyrosine kinase related to fibroblast growth factor receptor, tyrosylprotein kinase
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Rhesus FGFR4 (XP_001087243.1; Met1-Asp369).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenesis, Protein Kinase
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2264
Målarter Rhesus Macaque
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus