Läs mer
FGFR4-IN-1, MedChemExpress
Produktkod. 16473108
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16473108 10 mg
16439666 50 mg
16434406 100 mg
16415847 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16473108 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100631
MedChemExpress FGFR4-IN-1 is a potent inhibiotr of FGFR4 with IC50 of 0.7 nM.
FGFR4-IN-1 is a potent inhibiotr of FGFR4 with IC50 of 0.7 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FGFR4-IN-1
CAS 1708971-72-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H27N7O5
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (12.97 mM; Need warming)
LEDER O=C(N1CCCC2=C1N=C(C=O)C(CN3C(COCC3)=O)=C2)NC4=NC=C(C#N)C(NCCOC)=C4
Molekylvikt (g/mol) 493.52
Formel vikt 493.52
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation