Läs mer
FGH10019, MedChemExpress
Produktkod. 16459547
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16459547 5 mg 5mg
16433057 50 mg -
16407008 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16459547 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16207
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress FGH10019 is a novel sterol regulatory element-binding protein (SREBP) inhibitor with IC50 of 1 μM.
FGH10019 is a novel sterol regulatory element-binding protein (SREBP) inhibitor with IC50 of 1 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FGH10019
CAS 1046045-61-7
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H19N3O2S2
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 38 mg/mL (101.74 mM)
LEDER CS(=O)(NC1=CC=C(C2=CSC(C3=CC(CCC)=NC=C3)=N2)C=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 373.49
Formel vikt 373.49
Procent renhet 99.43%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism