Läs mer
FH535, MedChemExpress
Produktkod. 16466768
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16466768 10 mg
16452847 50 mg
16436896 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16466768 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15721
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress FH535 is an inhibitor of Wnt/β-catenin and PPAR, with anti-tumor activities.
FH535 is an inhibitor of Wnt/β-catenin and PPAR, with anti-tumor activities.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material FH535
CAS 108409-83-2
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H10Cl2N2O4S
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (92.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=S(C1=CC(Cl)=CC=C1Cl)(NC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2C)=O
Molekylvikt (g/mol) 361.2
Formel vikt 361.2
Procent renhet 99.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death