Läs mer
MedChemExpress FHZ
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 1883737-63-0 |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.49 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (208.99 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |