Läs mer
Fiacitabine, MedChemExpress
Produktkod. 16460558
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16460558 5 mg
16438098 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16460558 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY50735
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
MedChemExpress Fiacitabine(NSC 382097; FIAC; FOAC) is a selective inhibitior of DNA replication of herpes simplex virus(HSV) with IC50 values of 2.5 nM and 12.6 nM for HSV1 and HSV2, respectively.
Fiacitabine(NSC 382097
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fiacitabine
CAS 69123-90-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11FIN3O4
Kvantitet 5 mg
Synonym NSC 382097 FIAC FOAC
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 37 mg/mL (99.70 mM)
LEDER O=C(N=C1N)N([C@@H]([C@H]([C@@H]2O)F)O[C@@H]2CO)C=C1I
Molekylvikt (g/mol) 371.1
Formel vikt 371.1
Procent renhet 98.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus