Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk flexibel ljusguide
Produktkod. 11706728 Handla allt Schott Produkter
Change view
Typ:
Dubbelfiberoptisk ljusledare
Enkel fiberoptisk ljusguide
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Längd (metrisk) unitSize
11706728 Enkel fiberoptisk ljusguide 600 mm Varje
15753032 Enkel fiberoptisk ljusguide 1000 mm 1 enhet
15763032 Dubbelfiberoptisk ljusledare 1000 mm 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11706728 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 121101
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fiber Optic Flexible Light Guide i svart Megolon-jacka.
SCHOTT Flexible Light Guides är mycket böjbara. Till skillnad från svanhalsar tillåter de en högre flexibilitet och behöver hållas.
  • Ljusguide med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Finns i olika längder.
  • Finns med en eller två grenar.
  • Hög vitt ljustransmission tack vare användningen av SCHOTT PURAVIS™ fibrer.
  • Hög flexibilitet för olika belysning, samt fjärrbelysning.
Specifikationer
Typ Enkel fiberoptisk ljusguide
Beskrivning Enfiberoptisk ljusledare
Diameter (engelska) 0,3 tum.
Diameter (metrisk) 6.5 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.5 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) Att använda med kall ljuskälla KL300LED
Längd (engelska) 2 ft.
Längd (metrisk) 600 mm
Material Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas