Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk flexibel ljusguide
Produktkod. 15753032 Handla allt Schott Produkter
Change view
Typ:
Dubbelfiberoptisk ljusledare
Enkel fiberoptisk ljusguide
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15753032 Enkel fiberoptisk ljusguide 1000 mm 1 enhet
11706728 Enkel fiberoptisk ljusguide 600 mm Varje
15763032 Dubbelfiberoptisk ljusledare 1000 mm 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15753032 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 171101
Beräknad leverans: 14-12-2026
Fiber Optic Flexible Light Guide i svart Megolon-jacka.
SCHOTT Flexible Light Guides är mycket böjbara. Till skillnad från svanhalsar tillåter de en högre flexibilitet och behöver hållas.
  • Ljusguide med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Finns i olika längder.
  • Finns med en eller två grenar.
  • Hög vitt ljustransmission tack vare användningen av SCHOTT PURAVIS™ fibrer.
  • Hög flexibilitet för olika belysning, samt fjärrbelysning.
Specifikationer
Typ Enkel fiberoptisk ljusguide
Beskrivning Enfiberoptisk ljusledare
Diameter (engelska) 0,3 tum.
Diameter (metrisk) 6.5 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.5 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) Kallljuskälla KL300LED
Längd (engelska) 3.3 ft.
Längd (metrisk) 1000 mm
Material Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas