Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk flexibel ljusguide
Produktkod. p-200005323 Handla allt Schott Produkter
Typ:
Dubbelfiberoptisk ljusledare
Enkel fiberoptisk ljusguide
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Produktkod. 11706728
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 121101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fiber Optic Flexible Light Guide i svart Megolon-jacka.
SCHOTT Flexible Light Guides är mycket böjbara. Till skillnad från svanhalsar tillåter de en högre flexibilitet och behöver hållas.
  • Ljusguide med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Finns i olika längder.
  • Finns med en eller två grenar.
  • Hög vitt ljustransmission tack vare användningen av SCHOTT PURAVIS™ fibrer.
  • Hög flexibilitet för olika belysning, samt fjärrbelysning.
Specifikationer
Typ Enkel fiberoptisk ljusguide
Beskrivning Enfiberoptisk ljusledare
Diameter (engelska) 0,3 tum.
Diameter (metrisk) 6.5 mm
Diameter (metrisk) Inre 4.5 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) Att använda med kall ljuskälla KL300LED
Längd (engelska) 2 ft.
Längd (metrisk) 600 mm
Material Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas