Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk flexibel ljusguide
Produktkod. 11736908 Handla allt Schott Produkter
Change view
Inkluderar:
Dubbel ljusledare
Enkel ljusledare
Trippel ljusledare
Diameter (metrisk) Inre:
4,5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Längd (metrisk):
1 m
1,6 m
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Diameter (metrisk) Inre Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11736908 Enkel ljusledare 5 mm 1 m Varje
15743012 Enkel ljusledare 8 mm 1 m 1 enhet
11810963 Dubbel ljusledare 4,5 mm 1 m Varje
15753012 Enkel ljusledare 9 mm 1 m Varje
15763012 Dubbel ljusledare 4,5 mm 1,6 m 1 enhet
15773012 Trippel ljusledare 4,5 mm 1 m 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11736908 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 155100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2221.25 SEK
    2125.43 SEK / Paket med 1
    Save 95.82 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 22-10-2026
Fiberoptisk flexibel ljusledare i svart metall-PVC-mantel.
SCHOTT Flexible Light Guides är mycket böjbara. Till skillnad från svanhalsar tillåter de en högre flexibilitet och behöver hållas.
  • Ljusguide med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Finns i olika längder och diametrar.
  • Finns med en, två eller tre grenar.
  • Hög vitt ljustransmission tack vare användningen av SCHOTT PURAVIS™ fibrer.
  • Hög flexibilitet för olika belysning, samt fjärrbelysning.
Specifikationer
Typ Flexibel ljusguide
Diameter (metrisk) Inre 5 mm
För användning med (utrustning) Kallljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Inkluderar Enkel ljusledare
Längd (engelska) 3.3 ft.
Längd (metrisk) 1 m
Material Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas