Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk flexibel ljusguide
Handla allt Schott Produkter
Inkluderar:
Dubbel ljusledare
Enkel ljusledare
Trippel ljusledare
Diameter (metrisk) Inre:
4,5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Längd (metrisk):
1 m
1,6 m
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Beskrivning
SCHOTT Flexible Light Guides är mycket böjbara. Till skillnad från svanhalsar tillåter de en högre flexibilitet och behöver hållas.
- Ljusguide med miljövänlig Puravis fiberoptik.
- Finns i olika längder och diametrar.
- Finns med en, två eller tre grenar.
- Hög vitt ljustransmission tack vare användningen av SCHOTT PURAVIS™ fibrer.
- Hög flexibilitet för olika belysning, samt fjärrbelysning.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flexibel fiberoptisk ljusguide |
| Diameter (metrisk) Inre | 9 mm |
| För användning med (utrustning) | Kallljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL |
| Inkluderar | Enkel ljusledare |
| Längd (engelska) | 3.3 ft. |
| Längd (metrisk) | 1 m |
| Material | Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas |