Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk flexibel ljusguide
Produktkod. 15773012 Handla allt Schott Produkter
Change view
Inkluderar:
Dubbel ljusledare
Enkel ljusledare
Trippel ljusledare
Diameter (metrisk) Inre:
4,5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Längd (metrisk):
1 m
1,6 m
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Diameter (metrisk) Inre Längd (metrisk) unitSize
15773012 Trippel ljusledare 4,5 mm 1 m 1 enhet
15743012 Enkel ljusledare 8 mm 1 m 1 enhet
11736908 Enkel ljusledare 5 mm 1 m Varje
11810963 Dubbel ljusledare 4,5 mm 1 m Varje
15753012 Enkel ljusledare 9 mm 1 m Varje
15763012 Dubbel ljusledare 4,5 mm 1,6 m 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15773012 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 155206
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fiberoptisk flexibel ljusledare i svart metall-PVC-mantel.
SCHOTT Flexible Light Guides är mycket böjbara. Till skillnad från svanhalsar tillåter de en högre flexibilitet och behöver hållas.
  • Ljusguide med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Finns i olika längder och diametrar.
  • Finns med en, två eller tre grenar.
  • Hög vitt ljustransmission tack vare användningen av SCHOTT PURAVIS™ fibrer.
  • Hög flexibilitet för olika belysning, samt fjärrbelysning.
Specifications
Typ Flexibel fiberoptisk ljusguide
Diameter (metrisk) Inre 4,5 mm
För användning med (utrustning) Kallljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Inkluderar Trippel ljusledare
Längd (engelska) 3.3 ft.
Längd (metrisk) 1 m
Material Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas
Kvantitet 1 st