Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk flexibel ljusguide
Produktkod. p-7202995 Handla allt Schott Produkter
Inkluderar:
Dubbel ljusledare
Enkel ljusledare
Trippel ljusledare
Diameter (metrisk) Inre:
4,5 mm
5 mm
8 mm
9 mm
Längd (metrisk):
1 m
1,6 m
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Produktkod. 15743012
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 155103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fiberoptisk flexibel ljusledare i svart metall-PVC-mantel.
SCHOTT Flexible Light Guides är mycket böjbara. Till skillnad från svanhalsar tillåter de en högre flexibilitet och behöver hållas.
  • Ljusguide med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Finns i olika längder och diametrar.
  • Finns med en, två eller tre grenar.
  • Hög vitt ljustransmission tack vare användningen av SCHOTT PURAVIS™ fibrer.
  • Hög flexibilitet för olika belysning, samt fjärrbelysning.
Specifikationer
Typ Flexibel ljusguide
Diameter (engelska) 0,6 tum
Diameter (metrisk) 14 mm
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
För användning med (utrustning) Kallljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Inkluderar Enkel ljusledare
Längd (engelska) 3.3 ft.
Längd (metrisk) 1 m
Material Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas