Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptik Combi Ljusguide
Produktkod. 15743032 Handla allt Schott Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Kallljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15743032 Kallljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL Varje
1 options
Produktkod. 15743032 Leverantör SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverantörsnummer 170402
Beräknad leverans: 01-12-2026
Fiberoptisk flex och stanna dubbel ljusledare i en svartlackad halvstyv svanhalsslang med en extra 800 mm fiberoptisk flexibel ljusledare i en svart metall-PVC-mantel.
  • Ljusguide med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Exakt positionering ger fullständig kontroll över ljusplaceringen.
  • Kombinationen av en dubbel svanhals ljusledare 4,5 mm dia. x 500 mm och en flexibel ljusledare 4,5 mm dia. x 800 mm gör att den kan röra sig längre från ljuskällan.
  • Aktiv fiberoptisk bunt: 2 x 4,5 mm för svanhals ytterjacka, 11 mm för svanhals och 14 mm för flexibel.
  • Kan fixeras stationärt vid mikroskopstolpen med adaptern 158 402.
  • För användning med kall ljuskälla KL1500HAL, KL1600LED eller KL2500LED.
Specifikationer
Typ Fiberoptisk ljusledare
Diameter (metrisk) 11 mm (svanhals), 14 mm (flexibel)
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) Kallljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Längd (metrisk) 2 x 500 mm för svanhals och 800 mm för flexibel
Material Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas