Beskrivning
- Ljuslinjer är punkt-till-linje-omvandlare.
- Justerbar cylindrisk lins för att minska belysningsvinkeln upp till 3 grader.
- Hus av robust, svartanodiserad aluminium.
- Mekaniskt stabil konfiguration i kombination med en separat ledad arm.
- Fiberbunt skyddad med flexibel metall PVC-mantel över en längd av 1000 mm.
- Med miljövänlig Puravis fiberoptik.
- Belysning för mål med platt struktur, dvs avtryck på kontroller.
- Skapar enhetlig linjebelysning.
- Linjestorlek = 50 x 1,2 mm (160100), 100 x 0,6 mm (160110) eller 200 x 0,3 mm (160120).
- Hög intensiv belysning för undersökning av fotspår.
- För användning med kall ljuskälla KL1500HAL, KL1600LED eller KL2500LED.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Fiberoptisk Lightline |
| Diameter (engelska) | 0,6 tum |
| Diameter (metrisk) | 15 mm |
| Mått (L x B x H) | 63 x 116 x 18 mm |
| För användning med (applikation) | Stereomikroskopi belysning |
| För användning med (utrustning) | Kallljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL |
| Längd (engelska) | 3.3 ft. |
| Längd (metrisk) | 1000 mm |
| Material | Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas |
| Storlek | Linjestorlek: 100 x 0,6 mm |