Läs mer
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Fiberoptisk ljuslinje
Produktkod. p-8638021 Handla allt Schott Produkter
Storlek:
Linjestorlek: 100 x 0,6 mm
Linjestorlek: 200 x 0,3 mm
Linjestorlek: 50 x 1,2 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11776718
Brand: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 160110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fiber Optic Light Line med justerbar fokusoptik.
  • Ljuslinjer är punkt-till-linje-omvandlare.
  • Justerbar cylindrisk lins för att minska belysningsvinkeln upp till 3 grader.
  • Hus av robust, svartanodiserad aluminium.
  • Mekaniskt stabil konfiguration i kombination med en separat ledad arm.
  • Fiberbunt skyddad med flexibel metall PVC-mantel över en längd av 1000 mm.
  • Med miljövänlig Puravis fiberoptik.
  • Belysning för mål med platt struktur, dvs avtryck på kontroller.
  • Skapar enhetlig linjebelysning.
  • Linjestorlek = 50 x 1,2 mm (160100), 100 x 0,6 mm (160110) eller 200 x 0,3 mm (160120).
  • Hög intensiv belysning för undersökning av fotspår.
  • För användning med kall ljuskälla KL1500HAL, KL1600LED eller KL2500LED.
Specifikationer
Typ Fiberoptisk Lightline
Diameter (engelska) 0,6 tum
Diameter (metrisk) 15 mm
Mått (L x B x H) 63 x 116 x 18 mm
För användning med (applikation) Stereomikroskopi belysning
För användning med (utrustning) Kallljuskälla KL1600LED, KL2500LED eller KL1500HAL
Längd (engelska) 3.3 ft.
Längd (metrisk) 1000 mm
Material Miljövänlig Puravis Optiska fibrer av glas
Storlek Linjestorlek: 100 x 0,6 mm