Läs mer
Cytiva Fiberspetspenna för REC-111/REC-112
Produktkod. 10546469 Handla allt Cytiva Produkter
För användning med (utrustning):
REC-111, REC-111
REC-111, REC-112
Längd (engelska) Spets:
Kort, kort
Lång
Färg:
Blått
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10546469
Brand: Cytiva 18100422
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Finns i blå kortspets eller röd långspets alternativ. Cytiva Fiber-Tip Pen för REC-111/REC-112 är engångspennor som inte smetar ut för användning i enkanals- och/eller dubbelkanaliga pappersskrivare i Cytiva kromatografisystem.
REC 111 (Mfr. No. 18-1132-32) and REC 112 (Mfr. No. 18-1132-33) are high quality, flat-bed paper recorders that use a null balancing potentiometric system. They can accommodate a range of input voltages, offer a selection of chart speeds, and allow many functions to be remotely controlled. The recorders have sophisticated features such as electric pen lift, grid and home functions, forward and reversed paper feed.
  • Non-smear, disposable pens give clear, accurate traces for instance evaluation
  • REC 111 is a single-channel recorder that uses one replaceable blue short-nib pen
  • REC 112 is a dual-channel recorder that uses both a blue short-nib and red long-nib pen
  • The positions of the two independent pens (REC 112) represent the levels of the corresponding inputs
  • In the dual-channel recorder, the pen of channel 1 is always 2.5mm behind the pen of channel 2
  • Response time: 0.2 sec (2.55 to 97.5% FSD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fiber Tip Pen
Beskrivning Response time: 0.2 sec (2.55 to 97.5% FSD)
För användning med (applikation) Recording of chromatography applications using paper chart recorders
Färg Blått
För användning med (utrustning) REC-111, REC-111
Längd (engelska) Spets Kort, kort