Läs mer
Cytiva Fiberspetspenna för REC-111/REC-112
Produktkod. 11775185 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
REC-111
REC-111, REC-112
Längd (engelska) Spets:
Kort
Lång
Färg:
Blått
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Längd (engelska) Spets Färg Förpackningsstorlek
11775185 REC-111, REC-112 Lång Rött Paket med 5
10546469 REC-111 Kort Blått Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11775185 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 18100423
I lager
Finns i blå kortspets eller röd långspets alternativ. Cytiva Fiber-Tip Pen för REC-111/REC-112 är engångspennor som inte smetar ut för användning i enkanals- och/eller dubbelkanaliga pappersskrivare i Cytiva kromatografisystem.
REC 111 (Mfr. No. 18-1132-32) och REC 112 (Mfr. No. 18-1132-33) är högkvalitativa flatbäddsskrivare som använder ett nollbalanserande potentiometriskt system. De kan ta emot en rad inspänningar, erbjuder ett urval av karthastigheter och gör att många funktioner kan fjärrstyras. Inspelaren har sofistikerade funktioner som elektrisk pennlyft, rutnäts- och hemfunktioner, framåt och omvänd pappersmatning.
  • Engångspennor som inte smetar ut ger tydliga, exakta spår till exempel utvärdering
  • REC 111 är en enkanals inspelare som använder en utbytbar blå kortspetspenna
  • REC 112 är en dubbelkanals inspelare som använder både en blå kortspets och röd långspetspenna
  • Positionerna för de två oberoende pennorna (REC 112) representerar nivåerna för motsvarande ingångar
  • I dubbelkanalsspelaren är pennan på kanal 1 alltid 2,5 mm bakom pennan på kanal 2
  • Svarstid: 0,2 sek (2,55 till 97,5 % FSD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Fiberspetspenna
Beskrivning Svarstid: 0,2 sek (2,55 till 97,5 % FSD)
För användning med (applikation) Inspelning av kromatografiapplikationer med hjälp av papperskartinspelare
Färg Rött
För användning med (utrustning) REC-111, REC-112
Längd (engelska) Spets Lång