Läs mer
Fisherbrand™ Fiberboard Box Avdelare för ultralåg temperatur och kryogena frysar
Produktkod. 11986924 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 11986924 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer 5958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.11 SEK
    337.09 SEK / Paket med 12
    Save 87.02 SEK
    20% Av
I lager
Ordna förvaring av flaskor i kryoboxar med dessa avdelare av fiberboardboxar.
  • Använd med fiberboard förvaringslådor för att dela upp lådan i galler för förvaring av flaskor
  • Lådavdelare för kylförvaring finns i 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 eller 10 x 10 galler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Vials (100)