Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberboard Box Avdelare för ultralåg temperatur och kryogena frysar
Produktkod. 11849490 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Håller:
25 (5 x 5 rutnät)
49 (7 x 7 rutnät)
64 (8 x 8 rutnät)
81 (9 x 9 rutnät)
Kvantitet:
12 st
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Kvantitet Förpackningsstorlek
11849490 81 (9 x 9 rutnät) 12 st Paket med 12
12744388 49 (7 x 7 rutnät) 12 st Varje
15810530 64 (8 x 8 rutnät) 12 st -
15907976 25 (5 x 5 rutnät) Varje -
15821152 49 (7 x 7 rutnät) Varje -
11329341 81 (9 x 9 rutnät) Varje Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11849490 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AVL6212
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ordna förvaring av flaskor i kryoboxar med dessa avdelare av fiberboardboxar.
Organisera förvaring av flaskor med Thermo Scientific™ Fiberboard Box Avdelare för ultralåg temperatur och kryogena frysar.
  • Använd med fiberboard förvaringslådor för att dela upp lådan i galler för förvaring av flaskor
  • Lådavdelare för kylförvaring finns i 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 eller 10 x 10 galler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 12 st
Håller 81 (9 x 9 rutnät)