Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberboard Box Avdelare för ultralåg temperatur och kryogena frysar
Produktkod. p-4530842 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Håller:
25 (5 x 5 rutnät)
49 (7 x 7 rutnät)
64 (8 x 8 rutnät)
81 (9 x 9 rutnät)
Kvantitet:
12 st
Varje
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
Produktkod. 12744388
Brand: Thermo Scientific™ AVL5959
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ordna förvaring av flaskor i kryoboxar med dessa avdelare av fiberboardboxar.
Organisera förvaring av flaskor med Thermo Scientific™ Fiberboard Box Avdelare för ultralåg temperatur och kryogena frysar.
  • Använd med fiberboard förvaringslådor för att dela upp lådan i galler för förvaring av flaskor
  • Lådavdelare för kylförvaring finns i 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 eller 10 x 10 galler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 12 st
Håller 49 (7 x 7 rutnät)