Läs mer
Thermo Scientific™ Förvaringslådor för fiberskivor (färgade)
Produktkod. 15360391 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Grön
Gult
Rosa
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15360391 Diverse Paket med 12
15300411 Svart Paket med 12
15380401 Blått Paket med 12
15360401 Grön Paket med 12
15340401 Gult Paket med 12
15380391 Rosa Paket med 12
15320401 Rött Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15360391 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1950878
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara en mängd olika flaskor och rör med Thermo ScientificTM, vattenavvisande förvaringslådor av fiberskivor, för användning i ultralåga temperaturer eller kryogena frysar.
Förvara en mängd olika flaskor och rör med Thermo Scientific™ , vattenavvisande förvaringslådor i fiberskivor, för användning i ultralåga temperaturer eller kryogena frysar. Finns i förpackningar om 12; välj mellan gul, rosa, röd, blå, grön eller flerfärgad. Galleravdelare säljs separat.
  • Rejäla, vattenavvisande fiberboardlådor med lock för provförvaring
  • Finns i 2 tum hög (5 cm)
Beställningsinformation:
Finns i förpackningar om 12: välj mellan gul, rosa, röd, blå, grön eller flerfärgad. Galleravdelare säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Diverse
Material Träfiberskiva, vattenavvisande
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (utrustning) Frys med ultralåg temperatur
Kvantitet 12/Pk., 12/Cs.
Mått (L x B x H) 5 x 5 x 2 tum. (12,7 x 12,7 x 5 cm)
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5 cm
Vikt (metrisk) 0.73 kg