Beskrivning
- Tmax: 700 °C
- Storlek: 10
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | 9 |
| Temperatur (metrisk) Max | 700 °C |
| Kvantitet | 1 st |
| Längd (metrisk) | 40 cm |