Läs mer
Brady™ Glasfiberförstärkt Nylon Miniatyrlåssystem för effektbrytare
Beskrivning
- Kräver inga verktyg för att installera
- Lockout installeras enkelt med hjälp av en tryckknapp
- Lockout i dragstångsstil har ett tumhjul för snabb applicering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Miniatyrlåssystem för effektbrytare |
| Alternativt artikelnummer | ELEC. KRETSBRYTARE L/O EURO PIS PK6 |
| Färg | Röd/svart |
| Material | Glasfiberförstärkt Nylon |
| Beskrivning | Miniatyrbrytare låsningar - Pin-In Standard |
| Diameter (metrisk) | 24.13 mm |
| Mått (D x B x H) | 13.72 x 24.13 x 41.7 mm |
| Lockout typ | Pin in |
| Kvantitet | 6-pack |
| Bredd (metrisk) | 24.13 mm |