Läs mer
Brady™ Glasfiberförstärkt Nylon Miniatyrlåssystem för effektbrytare
Produktkod. 15693507 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
6-pack
Beskrivning:
Pin-Out Standard
Pin-in-standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Beskrivning Förpackningsstorlek
15693507 6-pack Pin-Out Standard Paket med 6
15603517 6-pack Pin-in-standard Paket med 6
11751945 1 st Pin-Out Standard Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15693507 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 090845
I lager
En säker och effektiv metod för att låsa ut europeiska strömbrytare.
  • Kräver inga verktyg för att installera
  • Lockout installeras enkelt med hjälp av en tryckknapp
  • Lockout i dragstångsstil har ett tumhjul för snabb applicering
Specifikationer
Produkttyp Miniatyrlåssystem för effektbrytare
Alternativt artikelnummer ELEC. KRETSBRYTARE L/O EUROPOS. PK6
Färg Röd/svart
Material Glasfiberförstärkt Nylon
Certifikat och efterlevnad UL 94 HB
Beskrivning Pin-Out Standard
Lockout typ Pin Out
Kvantitet 6-pack