Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Halvstora provrörsställ, 9 x 30 mm
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15330430 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15330430 Vitt Varje
15340430 Klart Varje
15360430 Magenta Varje
12317629 Blått Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15330430
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Fisherbrand™ Delrin™ Halvstora provrörsställ, 9 x 30 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
  • Autoklaveringsbar
  • Gjutna koordinater för rörorientering
  • Stabil design för användning i vattenbad
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (15 till 50 ml), Rör (30 mm)
Material Glasfiberförstärkt POM
Positioner 9
Form Tårformade öppningar
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 15 till 50 ml provrör
nr per ärende 1
Kvantitet 8/Pk.
Mått (L x B x H) 110 x 110 x 85mm
Längd (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) öppning 30 mm
Produkttyp Provrörsställ
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 85 mm
Array 3 x 3
Bredd (metrisk) 110 mm