Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Håller | Rör (15 till 50 ml), Rör (30 mm) |
| Material | Glasfiberförstärkt POM |
| Positioner | 9 |
| Form | Tårformade öppningar |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 15 till 50 ml provrör |
| nr per ärende | 1 |
| Visa mer |