Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Halvstora provrörsställ, 9 x 30 mm
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8008190 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15330430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Fisherbrand™ Delrin™ Halvstora provrörsställ, 9 x 30 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
  • Autoklaveringsbar
  • Gjutna koordinater för rörorientering
  • Stabil design för användning i vattenbad
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 3 x 3
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (15 till 50 ml), Rör (30 mm)
Material Glasfiberförstärkt POM
Positioner 9
Form Tårformade öppningar
Hyllor 3 Tiers
Staplingsbar No
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) 15 till 50 ml provrör
nr per ärende 1
Kvantitet 8/Pk.
Mått (L x B x H) 110 x 110 x 85mm
Längd (metrisk) 110 mm
Bredd (metrisk) 110 mm
Höjd (metrisk) 85 mm
Diameter (metrisk) öppning 30 mm