Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Halvstora provrörsställ, 36 x 13 mm
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Array | 6 x 6 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Klart |
| Håller | Rör (13 mm), Rör (5 till 10 ml) |
| Material | Glasfiberförstärkt POM |
| Positioner | 36 |
| Form | Tårformade öppningar |
| Hyllor | 3 Tiers |
| Staplingsbar | No |
| Visa mer |