Läs mer
Fisherbrand™ Delrin™ Halvstora provrörsställ, 36 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8008191 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Klart
Magenta
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15300410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjuten i ett enda, sammanhängande stycke. Fisherbrand™ Delrin™ Halvstora provrörsställ, 36 x 13 mm är mycket motståndskraftiga mot värme och kemiska angrepp.
  • Delrin™ glasfiberförstärkt polyoximetylen (POM)
  • Erbjuder högsta kemikalie- och värmebeständighet (-40 till +140 °C)
  • Autoklaveringsbar
  • Gjutna koordinater för rörorientering
  • Stabil design för användning i vattenbad
  • Platt märkningsområde för enklare identifiering
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 6 x 6
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (13 mm), Rör (5 till 10 ml)
Material Glasfiberförstärkt POM
Positioner 36
Form Tårformade öppningar
Hyllor 3 Tiers
Staplingsbar No
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) 5 till 10mL provkar
Kvantitet Varje
Mått (L x B x H) 104 x 104 x 59mm
Längd (metrisk) 104 mm
Bredd (metrisk) 104 mm
Höjd (metrisk) 59 mm
Diameter (metrisk) öppning 13 mm