Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F10-4 x 1000 LEX Fast vinkelrotor med Auto-Lock för LYNX 4000 och 6000 Superspeed Centrifuges
Produktkod. 15109554
Change view
Kapacitet:
4 x 1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15109554 4 x 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 15109554 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 096041075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246545.00 SEK
    242858.93 SEK / Paket med 1
    Save 3686.07 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Bearbeta prover med lägre volym med denna innovativa rotor med fast vinkel som erbjuder rotorstödadaptrar för rör från 1,5 till 50 ml.
Bearbeta prover med lägre volym med det innovativa Thermo Scientific™ Fiberlite™ F10-4 x 1000 LEX Fixed Angle Rotor, som erbjuder rotorstödadaptrar för rör från 1,5 till 50mL. En lätt kolfiberkonstruktion möjliggör en unik rotordesign som inte är möjlig med metall, medan korrosions- och utmattningsmotstånd säkrar rotorns strukturella integritet. Uppbackad av 15 års garanti.
Auto-Lock Rotorbyte
  • Säkert, tryckknappsrotorbyte på mindre än 3 sekunder
  • Förbättrad säkerhet och bekvämlighet
  • Inga verktyg behövs
  • Byt snabbt rotorer och applikationer
Auto-ID Omedelbar rotoridentifikation
  • Omedelbar identifiering av en rotor
  • Rotorspecifikationer laddas automatiskt in i centrifugparametrar
  • Förkortar inställningstiden, förbättrar säkerheten
Hastighetshandtag
  • Accelererar och förenklar åtdragningen av rotorlocket och säkerställer att locket är ordentligt fastsatt
  • Enklare och säkrare lyft och bärande av rotorer, ytterligare förstärkt med den lätta designen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Fiberlite F10-4x1000 LEX fastvinkelrotor
Material Kolfiberkomposit
Typ Rotor med fast vinkel
Kapacitet 4 x 1000 ml
Max. RCF 20,584 x g
Max. Hastighet 10,500 rpm
Radie (metrisk) 167 mm
Radie (metrisk) Min. 26 mm
K-faktor 4,358
Max. Rörlängd 195 mm
Max. Diameter på rör 98 mm
Nettovikt 24.0 lb. (10.9 kg)
För användning med (utrustning) Sorvall LYNX 6000 och 4000 Superspeed Centrifuger
Vinkel 20°
Bioinneslutning Ja
Visa mer Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.