Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite F10-6 x 100 LEX rotor med fast vinkel för 1,6 L och 4 L General Purpose X Pro och ST Plus Centrifuger
Kapacitet:
6 x 100 ml
Beskrivning
Med ett 45 graders vinkelalternativ erbjuder denna rotor en mer konsoliderad pellet för bättre separationer än 25 graders alternativet. Kemiskt resistent och vårt lättaste LEX-alternativ, Thermo Scientific™ Fiberlite™ Rotorer erbjuder också säkra alternativ i en reparerbar rotor med 15 års garanti för att spara på ersättningskostnader.
Fiberlite Rotorer:
Specifikationer:
Beställningsinformation:
Röradaptrar för F10-6x100 Rotor säljs separat. O-ring Refresher Kit (021-069-031) finns också; kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT, Sorvall Legend XF, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge X1, Multifuge X3, Megafuge 16, Megafuge 40, Thermo Scientific SL 16 och SL 40, och Thermo Scientific Nalgene flaskor.
Rekommenderas för:
Pelletering av bakterier eller jästceller och för att rena nukleinsyror och celler.
Notera:
† Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell
- Minskade körtider med högre G-krafter som uppnås med lätta kolfiberrotorer
- Korrosions- och utmattningsbeständig design som säkerställer strukturell integritet
- Uppbackad av 15 års garanti
Specifikationer:
- Kapacitet: 6x 100 ml
- Max. hastighet/RCF: 10 500 rpm/15 038 xg†
Beställningsinformation:
Röradaptrar för F10-6x100 Rotor säljs separat. O-ring Refresher Kit (021-069-031) finns också; kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall Legend XT, Sorvall Legend XF, Sorvall ST 16, Sorvall ST 40, Multifuge X1, Multifuge X3, Megafuge 16, Megafuge 40, Thermo Scientific SL 16 och SL 40, och Thermo Scientific Nalgene flaskor.
Rekommenderas för:
Pelletering av bakterier eller jästceller och för att rena nukleinsyror och celler.
Notera:
† Prestanda kan variera beroende på centrifugmodell
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fiberlite F10-6 x 100 LEX fast vinkelrotor |
| Typ | Rotor med fast vinkel |
| Kapacitet | 6 x 100 ml |
| Max. RCF | 15,038 x g |
| Max. Hastighet | 10,500 rpm |
| Radie (metrisk) | 122 mm |
| K-faktor | 3000 |
| Max. Rörlängd | 105 mm |
| Max. Diameter på rör | 38 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall Teckenförklaring X1/XT/XF och ST 16/40-serien, Thermo Scientific Multifuge X1/X3 och Megafuge 16/40-serien, Thermo Scientific SL 16/40-serien |
| Visa mer |